Learn More
3M™ Masque complet confort réutilisable 3M™ 6800
Code produit 15283467 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Moyen
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
15283467 Moyen 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15283467 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100015051
Quantité Prix
1 184.95€ / 1 pièces
4 171.20€ / 1 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Requires
Compatible cartridges and/or filters (sold separately). Compatible with Series 2000 and 7093 filters and Series 6000 cartridges.
La légèreté de ce masque complet réutilisable assure confort et simplicité d'utilisation. La soupape expiratoire unique qui dirige l'air expiré et l'humidité vers le bas aide à réduire le dépôt de débris dans la valve, et permet un nettoyage facile et rapide.
  • La légèreté de ce masque complet réutilisable assure confort et simplicité d'utilisation.
  • L'adaptateur central unique qui dirige l'air expiré et l'humidité vers le bas aide à réduire le dépôt de débris dans la valve, et permet un nettoyage facile et rapide.
  • Oculaire panoramique pour un large champ visuel et une excellente vision
  • Légèreté, design équilibré avec un joint facial en silicone pour un plus grand confort et durabilité
  • Pièce faciale en élastomère souple hypoallergénique
Certifications
NIOSH approved for 3M Negative Pressure Air-Purifying Respirators, Positive-Pressure Dual Airline Respirators, and some 3M PAPRs (with DIN adapter).
Compliance
NIOSH approved for 3M Negative Pressure Air-Purifying Respirators, Positive-Pressure Dual Airline Respirators, and some 3M PAPRS (with DIN adapter).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité NIOSH, ANSI Z87.1-2010
Type de connexion Bayonet
Matériau Élastomère silicone, thermoplastique
Type de produit Full Facepiece Respirator
Format Moyen
À utiliser avec (application) Montage, nettoyage, démolition, entretien des installations, meulage, fonctionnement des machines, peinture, remise en état, ponçage, soudage
À utiliser avec (équipement) Cartouche 3M™ série 6000, filtre 2000, 2200, 7000 ou 5000 ou système de conduite à air double 3M™
Comprend Large lens with scratch-resistant hard coating
Modèle 6800
Type de suspension 4 points