Learn More
3M™ Accessoires et pièces de rechange pour les masques complets de la série 6000, harnais
Tous les produits 3M ProduitsDescription
- Pièce de rechange approuvée 3M
- Conçu pour les masques complets 3M série 6000 (vendus séparément)
- Le harnais maintient le masque facial sur le visage
- Catalogue 3M n° 6897
Spécification
Spécification
| Type de produit | Montage du harnais de tête |
| À utiliser avec (application) | Démolition, entretien des installations, broyage, ponçage, soudage |
| À utiliser avec (équipement) | Masque complet 6700, 6800, 6900 |
| Modèle | 6897 |