Learn More
3M™ Blouse de laboratoire jetable, Series 4440
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
L
XL
2XL
3XL
4XL
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Matière légères, respirante
- Conçu pour les applications légères
- Constitue une barrière contre les éclaboussures de liquides et les particules non dangereuses
- Fermeture à glissière
- Traitement antistatique
- Manchettes maillées
- 3M Réf. catalogue 4440-2XL, 4440-4XL, 4440-M, 4440-XL
Spécification
Spécification
| Type de produit | Blouse de laboratoire |
| Dimensions | 4XL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | PP |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Type de manchette | Maille |
| Jetable | Oui |
| Modèle | 4440-4XL |
| Type de couture | Surfilée |
| Afficher plus |