Learn More
3M™ Blouse de laboratoire jetable, Series 4440
Code produit. 15805121
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
L
XL
2XL
3XL
4XL
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 15805121
Marque: 3M™ 7000089712
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Constitue une barrière contre les éclaboussures de liquides et les particules non dangereuses. La blouse de laboratoire jetable 3M est antistatique et peut être utilisée dans les applications légères.
  • Matériau léger et respirant
  • Conçue pour les applications légères
  • Constitue une barrière contre les éclaboussures de liquides et les particules non dangereuses
  • Fermeture éclair
  • Traitement antistatique
  • Manchettes en maille
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire
Dimensions 2XL
Sexe Unisexe
Matériau PP
Couleur Blanc
Type de bouchon Fermeture éclair
Type de manchette En maille
Jetable Oui
Modèle 4440-2XL
Type de couture Surfilée
Taille (impériale) de la poitrine 40 à 43 po
Taille (métrique) de la poitrine 102 à 109 cm
Certifications / conformité (Europe) CE Category 1
À utiliser avec (application) Catering, Cleanrooms, Electronics Manufacturing, General Maintenance, Laboratories
Poids (impériale) 1.93 oz.
Structure Laminé microporeux