Learn More
3M™ Moniteur d’oxyde d’éthylène
Pas de batteries, de tuyaux, de pompes ou d’équipements à étalonner
177.00€ - 840.48€
Spécification
Certifications/Conformité | OSHA |
---|---|
Substances à analyser détectables | Oxyde d’éthylène |
Plages de mesure | 600 ppm.Heure |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15739637
|
3M™
7000001562 |
Moniteur d’oxyde d’éthylène avec analyse prépayée |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15739767
|
3M™
7000051749 |
Moniteur d’oxyde d’éthylène uniquement |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Idéal pour les laboratoires de chimie, médicaux et pharmaceutiques.
- Sensibilité de 0,24 ppm-heures
- Limite d’exposition supérieure de 600 ppm-heures
- Disponible en tant que moniteur uniquement ou avec analyse prépayée
- Ces produits doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
- N° de catalogue 3M : 3551
Compliance
Conforme aux exigences de l’OSHA en matière de précision.
Spécification
OSHA | |
Oxyde d’éthylène | |
600 ppm.Heure |