Learn More
3M™ Harnais de tête pour les respirateurs série 7500
Code produit 15719657 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Respirateurs à demi-masque 7501, 7502 et 7503
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15719657 Respirateurs à demi-masque 7501, 7502 et 7503 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15719657 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000029730
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Harnais de tête conçu pour une utilisation avec les respirateurs à demi-masque 3M™ 7501, 7502 et 7503.
L’ensemble harnais de tête 3M™ 7581, composant du système de protection respiratoire, fonctionne avec les demi-faciaux 3M 7501, 7502 et 7503 (tous vendus séparément).
  • Pièce de rechange agréée 3M.
  • Conçu pour une utilisation avec les masques respiratoires complets réutilisables 3M Ultimate FX (vendus séparément)
  • Le harnais de tête peut prolonger la durée de vie du masque facial
  • Installation facile et remplacement rapide
  • La pièce remplaçable peut entraîner des économies sur les coûts des équipements respiratoires
  • Catalogue 3M n° 7581
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Montage du harnais de tête
À utiliser avec (application) Démolition, entretien des installations, broyage, ponçage, soudage
À utiliser avec (équipement) Respirateurs à demi-masque 7501, 7502 et 7503
Modèle 7581
Dimensions (L x l x H) 16,4 x 11,4 x 7,3 po (41,6 x 28,9 x 18,5 cm)
Longueur (impériale) 16,4 in
Longueur (métrique) 41,6 cm
Largeur (impériale) 11,4 in
Largeur (métrique) 28,9 cm
Hauteur (impériale) 7,3 in
Hauteur (métrique) 18,5 cm
Poids (impériale) 3,1 lb
Poids (métrique) 1,4 kg