Learn More
3M™ Blouse de laboratoire 3M™
Code produit. 15358746
Click to view available options
Dimensions:
M
L
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 15358746
Marque: 3M™ 7100040766
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriquée en matériau SSMMS. La blouse de laboratoire 3M™ possède des coutures surfilées pour une plus grande durabilité.
  • Protection contre les éclaboussures de liquides et les poussières non dangereuses
  • Manchettes en maille pour plus de confort
  • Comprend une poche intérieure sur le côté gauche de l’utilisateur
  • Fermeture éclair à l’avant
  • Matériau respirant permettant de réduire l’accumulation de chaleur et d’offrir un port confortable
  • Matériau SSMMS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire
Dimensions L
Sexe Unisexe
Matériau SMS (non-tissé fondu-soufflé synthétique)
Couleur Blanc
Type de bouchon Fermeture éclair
Type de manchette En maille
Jetable Reusable
Stérilité Non stérile
Nbre de poches 1
Type de collier En maille
Type de couture Surfilée
Certifications/Conformité Catégorie CE 1
Description de l’article Blouse de laboratoire