Learn More
3M™ Blouse de laboratoire 3M™
Click to view available options
Dimensions:
M
L
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Protection contre les éclaboussures de liquides et les poussières non dangereuses
- Manchettes en maille pour plus de confort
- Comprend une poche intérieure sur le côté gauche de l’utilisateur
- Fermeture éclair à l’avant
- Matériau respirant permettant de réduire l’accumulation de chaleur et d’offrir un port confortable
- Matériau SSMMS
Spécification
Spécification
| Type de produit | Blouse de laboratoire |
| Dimensions | L |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | SMS (non-tissé fondu-soufflé synthétique) |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Type de manchette | En maille |
| Jetable | Reusable |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre de poches | 1 |
| Afficher plus |