Learn More
3M™ Bouchon de réglage du débit d’air Versaflo™ pour suspension Premium
Code produit 11745284 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Suspension avant Premium S-950
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11745284 Suspension avant Premium S-950 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11745284 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000000157
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Permet d’ajuster l’emplacement du flux d’air dans la cagoule en l’attachant à l’extrémité du tuyau respiratoire. À utiliser avec la suspension S-950 Premium.
  • Pour une utilisation avec harnais S-950 Premium
  • Fixé à l’extrémité du tuyau respiratoire, bague permettant à l’utilisateur de régler l’emplacement du débit d’air dans la hotte
  • Réf. 3M S-955
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité OSHA
Jetable Réutilisable
Type de produit Bouchon pour le réglage de débit d’air
À utiliser avec (équipement) Suspension avant Premium S-950
Modèle S-955