Learn More
3M™ Protection pour tête, cou et épaules Versaflo™ pour systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée série M-100 et M-300
Code produit 15770078 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Versaflo™ série M-100 et M-300
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15770078 Versaflo™ série M-100 et M-300 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15770078 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100063944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.00€
    45.98€ / 1 pièces
    Économisez 19.02€
    29% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
À utiliser avec les systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée série M-100 et M-300
  • Matériau :  Polypropylène à une couche
  • N° de catalogue 3M M-976
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable
Matériau Polypropylène
Type de produit Protection tête, cou et épaules
À utiliser avec (application) Nettoyage, électricité, entretien des installations, peinture, ponçage, soudage
À utiliser avec (équipement) Versaflo™ série M-100 et M-300
Modèle M-976