Learn More
3M™ Tube respiratoire Versaflo™ à usage intensif en caoutchouc néoprène
Code produit 11773896 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
PAPR Versaflo™ série TR-300
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11773896 PAPR Versaflo™ série TR-300 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11773896 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100069524
Expédition estimée: 10-12-2026
Tube respiratoire en caoutchouc néoprène résistant à la chaleur pour les conditions extrêmes.
  • Tube respiratoire à air très résistant facile à essuyer
  • Le pivot à déverrouillage rapide permet une connexion et un déverrouillage d’une seule main.
  • Compatible avec toutes les coiffes et unités de distribution d’air 3M™ Versaflo™
  • Taille : 840 mm
  • Catalogue 3M n° BT-40
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Néoprène
Type de produit Tube respiratoire
À utiliser avec (application) Assemblage, entretien des installations, broyage, fonctionnement de machines, peinture, ponçage
À utiliser avec (équipement) PAPR Versaflo™ série TR-300
Modèle BT-40