Learn More
3M™ Accessoire pour systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ de série TR-600, Indicateur de débit d’air TR-971
Description
- Confirme le calibrage d’usine du débit d’air
- Conçu pour permettre des tests à différentes altitudes et températures, dans la plage de fonctionnement du système de protection respiratoire
- Simplicité d’utilisation
- N° de catalogue 3M TR-971
Applications :
Industrie recommandée : Soins de santé, produits pharmaceutiques, industrie lourde, fabrication, fabrication générale
Certifications
Approuvé NIOSH
Spécification
Spécification
| Jetable | Réutilisable |
| Type de produit | Indicateur de débit d’air |
| À utiliser avec (équipement) | Système PAPR Versaflo™ série TR-600 |
| Modèle | TR-971 |
| Quantité | 1 de chaque |