Learn More
3M™ Ceintures et extensions pour systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ série TR-600
Code produit 15569255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Bande
À utiliser avec (application):
Soins de santé, industrie pharmaceutique, application de pesticides, traitement des animaux, laboratoires, énergie nucléaire, cosmétiques, recherche et production pharmaceutiques, recyclage, aliments secs
Soins de santé, mise en arrêt, industrie pharmaceutique, fonderies, assainissement, démolition, agrégats, travail du bois, moulage
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit À utiliser avec (application) unitSize
15569255 Bande Soins de santé, mise en arrêt, industrie pharmaceutique, fonderies, assainissement, démolition, agrégats, travail du bois, moulage 1 pièce
15539305 Bande Soins de santé, industrie pharmaceutique, application de pesticides, traitement des animaux, laboratoires, énergie nucléaire, cosmétiques, recherche et production pharmaceutiques, recyclage, aliments secs 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15569255 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100222675
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    125.08€ / 1 pièces
    Économisez 85.92€
    40% de réduction
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ série TR-600
Ceinture haute durabilité TR-626
  • Ceinture confortable ergonomique
  • Construction durable et simple d’utilisation
  • Les fils en cuir le rendent adapté au broyage
  • Faisant partie des ensembles TR-613N et TR-616N, kit prêt à l'emploi TR-600-HIK
  • Convient aux tours de taille jusqu'à 52 in.
  • Applications : Santé, Arrêt technique, Industrie pharmaceutique, Fonderies, Dépollution, Démolition, Granulats, Travail du bois, Moulage
  • Couleur : Gris
  • Rallonge de courroie TR-626X
    • Confortable et ergonomique
    • Extension facile à utiliser
    • Permet de porter confortablement la ceinture TR-626, même lorsque la longueur de ceinture nécessaire est insuffisante.
    • Plusieurs rallonges de courroie TR-626X peuvent être connectées en série.
    • Applications : Santé, Arrêt technique, Fonderies, Dépollution, Démolition, Granulats, Travail du bois, Moulage
    • Couleur : Gris
    • Courroie facile à nettoyer TR-627
      • Confortable et ergonomique
      • Ceinture facile à utiliser
      • Ses surfaces lisses facilitent son nettoyage
      • Faisant partie des ensembles TR-614N et TR-617N, kit prêt à l'emploi TR-600-ECK
      • Convient aux tours de taille jusqu'à 52 in.
      • Applications : Santé, Industrie pharmaceutique, Application de pesticides, Transformation animale, Laboratoires, Énergie nucléaire, Cosmétiques, Recherche et production pharmaceutiques, Recyclage, Aliments secs
      • Couleur : Gris
      • Rallonge de courroie TR-627X
        • Confortable et ergonomique
        • Extension facile à utiliser
        • Permet de porter confortablement la ceinture TR-627, même lorsque la longueur de ceinture nécessaire est insuffisante.
        • Plusieurs rallonges de courroie TR-627X peuvent être connectées en série.
        • Applications : Santé, Industrie pharmaceutique, Application de pesticides, Transformation animale, Laboratoires, Énergie nucléaire, Cosmétiques, Recherche et production pharmaceutiques, Recyclage, Aliments secs
        • Couleur : Gris
        • 3M Références catalogue : TR-626, TR-626X, TR-627, TR-627X
Certifications
Approuvé NIOSH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Gris
Jetable Réutilisable
Type de produit Bande
À utiliser avec (application) Soins de santé, mise en arrêt, industrie pharmaceutique, fonderies, assainissement, démolition, agrégats, travail du bois, moulage
À utiliser avec (équipement) PAPR Versaflo™ série TR-600
Modèle TR-626
Quantité 1 de chaque