Learn More
Enzymaster (3S,6S)-3,6-Octanediol, >99%
(3S,6S)-3,6-Octanediol with very high chemical and optical purities >99%.
Marque:  Enzymaster 1052-5
Informations supplémentaires : Poids : 0.00700kg
Code produit. 17894651
  • 891.00€ / 5g
Expédition estimée: 10-10-2023
Description
  • Produit par méthode enzymatique
  • Pureté chimique > 99 %
  • Excès énantiomérique > 99 %
  • Excès diastéréoisomérique > 99 %
Spécification
Spécification
49°C
>99%
146.23 g/mol
Réactif
>99%
Blanc cassé
5 g
>99%
Cristalline