Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Insert à débit divisé / non divisé 4,0 mm avec entrée conique unique
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
41.90€ - 164.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 78.5 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
Diamètre (métrique) externe | 6,3 mm |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10422371
|
Trajan Scientific and Medical™
092017 |
5boîte |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12907151
|
Trajan Scientific and Medical™
09201701 |
1 de chaque |
41.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
- En verre borosilicaté
- Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
- S’utilise avec les instruments Thermo Scientific
Spécification
78.5 mm | |
4 mm | |
6,3 mm |