Learn More
4-(1H-pyrrol-1-yl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10039401
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
52768-17-9
C10H10N2
158.204
MFCD01934575
NHLHWHRXMZZWGA-UHFFFAOYSA-N
4-1h-pyrrol-1-yl aniline, 4-1-pyrrolyl aniline, 4-pyrrol-1-yl aniline, benzenamine, 4-1h-pyrrol-1-yl, 4-pyrrol-1-yl-phenylamine, 4-pyrrolylphenylamine, 1-p-amino-phenylazole, 4-pyrrol-1-yl-aniline, 1-4-aminophenyl pyrrole, 1-4-amino-phenyl pyrrole
2795457
4-pyrrol-1-ylaniline
C1=CN(C=C1)C2=CC=C(C=C2)N
52768-17-9
C10H10N2
158.204
MFCD01934575
NHLHWHRXMZZWGA-UHFFFAOYSA-N
4-1h-pyrrol-1-yl aniline, 4-1-pyrrolyl aniline, 4-pyrrol-1-yl aniline, benzenamine, 4-1h-pyrrol-1-yl, 4-pyrrol-1-yl-phenylamine, 4-pyrrolylphenylamine, 1-p-amino-phenylazole, 4-pyrrol-1-yl-aniline, 1-4-aminophenyl pyrrole, 1-4-amino-phenyl pyrrole
2795457
4-pyrrol-1-ylaniline
C1=CN(C=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Nom chimique ou matériau 4-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 97%