Learn More
4-(1 H-Tetrazole-5-yl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
Applications
Sert à préparer les colorants. Utilisé industriellement dans les flux de gaz naturel et de procédés. Employé dans l’industrie des polymères comme monomères. Les amines sont utilisées comme additifs pour les huiles de lubrification, les carburants pour moteurs et l’asphalte ; elles produisent les éthanolamines.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Sert à préparer les colorants. Utilisé industriellement dans les flux de gaz naturel et de procédés. Employé dans l’industrie des polymères comme monomères. Les amines sont utilisées comme additifs pour les huiles de lubrification, les carburants pour moteurs et l’asphalte ; elles produisent les éthanolamines.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(1H-Tetrazol-5-yl)aniline |
Point de fusion | ∽265°C (decomposition) |
Quantité | 250 mg |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 161.17 |
Pourcentage de pureté | 97% |