Learn More
4-(2-hydroxyéthyl)phénol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(2-Hydroxyethyl)phenol |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Formule linéaire | HOC6H4CH2CH2OH |
Quantité | 5 g |
Merck Index | 15, 10022 |
Poids de la formule | 138.17 |
Pourcentage de pureté | 97% |