Learn More
Memmert™ 4 – 20 mA Current Loop Interface CO2 Controller
Contrôleur de CO2 à interface de boucle de courant de 4-20 mA 0-25 %
244.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17100045
|
Memmert™
ICO50V9 |
ICO50 |
244.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
17109944
|
Memmert™
ICO105V9 |
ICO105 |
244.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
17139974
|
Memmert™
ICO150V9 |
ICO150 |
244.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
17170005
|
Memmert™
ICO240V9 |
ICO240 |
244.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
- Accessory
- Actual value (0 – 25 % CO2 4 – 20 mA)
Spécification
Contrôleur de CO2 |