Learn More
[4-(3-bromothien-2-yl)phényl]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1g
5g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
937795-99-8
C11H9BrOS
269.156
MFCD09879972
AQBJKGXCOBEPMC-UHFFFAOYSA-N
4-3-bromothien-2-yl phenyl methanol, 4-3-bromothiophen-2-yl phenyl methanol, 4-3-bromo-2-thienyl phenyl methanol
24229755
[4-(3-bromothiophén-2-yl)phényl]méthanol
C1=CC(=CC=C1CO)C2=C(C=CS2)Br
937795-99-8
C11H9BrOS
269.156
MFCD09879972
AQBJKGXCOBEPMC-UHFFFAOYSA-N
4-3-bromothien-2-yl phenyl methanol, 4-3-bromothiophen-2-yl phenyl methanol, 4-3-bromo-2-thienyl phenyl methanol
24229755
[4-(3-bromothiophén-2-yl)phényl]méthanol
C1=CC(=CC=C1CO)C2=C(C=CS2)Br
Nom chimique ou matériau [4-(3-Bromothien-2-yl)phenyl]methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5g
Poids de la formule 269.16
Pourcentage de pureté 97%