Learn More
{4-[3-(Diméthylamino)propoxy]phényl}méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Flacon en verre ambré ; 1 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | {4-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol |
CAS | 426831-08-5 |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule moléculaire | C12H19NO2 |
Numéro MDL | MFCD06202771 |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanol, benzenemethanol,4-3-dimethylamino propoxy, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methan-1-ol |