Learn More
4,6-diméthyle-2-pyrone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
36.40€ - 198.00€
Identifiants chimiques
CAS | 675-09-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 124.14 |
Numéro MDL | MFCD00075555 |
Synonyme | 4,6-dimethyl-2-pyrone, 4,6-dimethyl-2h-pyran-2-one, mesitene lactone, 4,6-dimethylcoumalin, 2h-pyran-2-one, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyl-alpha-pyrone, 4,6-dimethyl-pyran-2-one, 2,4-dimethyl-alpha-pyrone, 2,4-dimethyl-.alpha.-pyrone, 4,6-dimethyl-.alpha.-pyrone |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10157713
|
Thermo Scientific Acros
295350010 |
1 g | Flacon en verre |
36.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10115940
|
Thermo Scientific Acros
295350100 |
10 g | Flacon en verre |
198.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
675-09-2 | |
124.14 | |
4,6-dimethyl-2-pyrone, 4,6-dimethyl-2h-pyran-2-one, mesitene lactone, 4,6-dimethylcoumalin, 2h-pyran-2-one, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyl-alpha-pyrone, 4,6-dimethyl-pyran-2-one, 2,4-dimethyl-alpha-pyrone, 2,4-dimethyl-.alpha.-pyrone, 4,6-dimethyl-.alpha.-pyrone |
C7H8O2 | |
MFCD00075555 |
Spécification
4, 6-Dimethyl-2-pyrone | |
675-09-2 | |
100.0 | |
Jaune | |
Authentique | |
C7H8O2 | |
4,6-dimethyl-2-pyrone, 4,6-dimethyl-2h-pyran-2-one, mesitene lactone, 4,6-dimethylcoumalin, 2h-pyran-2-one, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyl-alpha-pyrone, 4,6-dimethyl-pyran-2-one, 2,4-dimethyl-alpha-pyrone, 2,4-dimethyl-.alpha.-pyrone, 4,6-dimethyl-.alpha.-pyrone | |
124.14 | |
Masse cristalline à faible fusion |
98% | |
97.5 | |
48°C to 50°C | |
>110°C | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00075555 | |
124.14 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 211-618-7
missing translation for 'rtecsNumber' : UQ0700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Le produit peut s’assombrir lors du stockage
RUO – Research Use Only