Learn More
4-Amino--diméthylphénol,2,5-diméthylphénol, 95 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Amino-2, 5-dimethylphenol |
% min. CAS | 94.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 242°C to 243°C |
Couleur | Blanc à beige |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | (CH3)2C6H2(OH)NH2 |
Quantité | 10 g |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Amino-2,5-dimethylphenol
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.