Learn More
4-aminobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10023423
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
873-74-5
C7H6N2
118.14
MFCD00007821
YBAZINRZQSAIAY-UHFFFAOYSA-N
4-cyanoaniline, p-aminobenzonitrile, p-cyanoaniline, benzonitrile, 4-amino, aniline, p-cyano, benzonitrile, p-amino, 1-amino-4-cyanobenzene, unii-pb8v69y76t, 4-amino benzonitrile, 4-amino-benzonitrile
13396
4-aminobenzonitrile
C1=CC(=CC=C1C#N)N
873-74-5
C7H6N2
118.14
MFCD00007821
YBAZINRZQSAIAY-UHFFFAOYSA-N
4-cyanoaniline, p-aminobenzonitrile, p-cyanoaniline, benzonitrile, 4-amino, aniline, p-cyano, benzonitrile, p-amino, 1-amino-4-cyanobenzene, unii-pb8v69y76t, 4-amino benzonitrile, 4-amino-benzonitrile
13396
4-aminobenzonitrile
C1=CC(=CC=C1C#N)N
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzonitrile
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 83.0°C to 87.0°C
Couleur Beige à jaune orangé ou blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4CN
Quantité 250 g
Beilstein 14, 425
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Morceaux de poudre cristalline