Learn More
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine is used as active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)pipérazine est utilisée comme ingrédient pharmaceutique actif.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
La 4-boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)pipérazine est utilisée comme ingrédient pharmaceutique actif.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine |
Point de fusion | 83°C to 87°C |
Couleur | Blanc à jaune |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2811 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 342.23 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Forme physique | Poudre |