Learn More
4’-bromoacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10509810 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10509810
Marque: Thermo Scientific Acros 106590250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 99-90-1 | C8H7BrO | 199.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-90-1
Formule moléculaire C8H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 199.05
Numéro MDL MFCD00000105
Clé InChI WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-bromoacetophenone, 1-4-bromophenyl ethanone, p-bromoacetophenone, 4-bromoacetophenone, ethanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromobenzene, methyl p-bromophenyl ketone, p-bromophenyl methyl ketone, acetophenone, 4'-bromo
CID PubChem 7466
Nom IUPAC 1-(4-bromophenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Bromoacetophenone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 48°C to 52°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 255°C
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4COCH3
Quantité 25 g
Beilstein 07,283
Merck Index 15,141
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 199.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4''-Bromoacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado