Learn More
4’-bromoacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10605142
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
99-90-1
C8H7BrO
199.05
MFCD00000105
WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
4'-bromoacetophenone, 1-4-bromophenyl ethanone, p-bromoacetophenone, 4-bromoacetophenone, ethanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromobenzene, methyl p-bromophenyl ketone, p-bromophenyl methyl ketone, acetophenone, 4'-bromo
7466
1-(4-bromophényl)éthanone
CC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
99-90-1
C8H7BrO
199.05
MFCD00000105
WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
4'-bromoacetophenone, 1-4-bromophenyl ethanone, p-bromoacetophenone, 4-bromoacetophenone, ethanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromobenzene, methyl p-bromophenyl ketone, p-bromophenyl methyl ketone, acetophenone, 4'-bromo
7466
1-(4-bromophényl)éthanone
CC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4'-Bromoacetophenone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 48°C to 52°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 255°C
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4COCH3
Quantité 100 g
Beilstein 07,283
Merck Index 15,141
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 199.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4''-Bromoacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.