Learn More
4-Chloroaniline, Mikromol™
Code produit. p-200131322
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
Code produit. 18073910
Marque: Mikromol MM0162.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Chloroaniline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloroaniline
CAS 106-47-8
Noms d’analytes ou de composants 4-Chloroaniline
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C6 H6 Cl N
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Proguanil Hydrochloride Imp. B (EP), Proguanil Imp. B (EP), 4-Chloroaniline, 1-Amino-4-chlorobenzene, 4-Amino-1-chlorobenzene, 4-Aminochlorobenzene, 4-Chloro-1-aminobenzene, 4-Chlorobenzenamine, 4-Chlorophenylamine, NSC 36941, Pestanal, p-Aminochlorobenzene, p-Chloroaniline, p-Chlorophenylamine, Chlorhexidine Diacetate Imp. P (EP), Chlorhexidine Dihydrochloride Imp. P (EP), p-chloroaniline, Proguanil related, Chlorhexidine Diacetate Impurity P, Chlorhexidine Dihydrochloride Impurity P, Proguanil Hydrochloride Impurity B, Chlorhexidine Impurity P, Chlorhexidine Impurity P, Proguanil Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1
Nom IUPAC 4-chloroaniline
Poids moléculaire (g/mol) 127.57
Quantité 25 mg
Poids de la formule 127.0189 g/mol