Learn More
4-(Chlorométhyl)phényltrichlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11389155
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
Code produit. 11389155
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L16431.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13688-90-9 | C7H6Cl4Si | 260.01 g/mol
4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-(chlorométhyl)phényltrichlorosilane est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les agents oxydants et les bases. Il est sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13688-90-9
Formule moléculaire C7H6Cl4Si
Poids moléculaire (g/mol) 260.01
Numéro MDL MFCD00045268
Clé InChI YBYBQFPZMKPGPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloromethyl phenyltrichlorosilane, p-chloromethyl phenyltrichlorosilane, silane, trichloro 4-chloromethyl phenyl, trichloro 4-chloromethyl phenyl silane, silane, trichloro .alpha.-chloro-p-tolyl, benzene, 1-chloromethyl-4-trichlorosilyl, p-chloromethylphenyltrichlorosilane
CID PubChem 83663
Nom IUPAC Trichloro-[4-(chlorométhyl)phényl]silane
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)[Si](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 142°C to 144°C (15mmHg)
Nom chimique ou matériau 4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane
Quantité 5 g
Numéro UN UN2987
Beilstein 3090295
Point d’éclair 78°C (172°F)
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 260.02
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.548
Sensibilité Moisture sensitive; May form a precipitate
Densité 1.361