Learn More
(4-chlorophényl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | (4-Chlorophenyl)methanol |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Formule linéaire | ClC6H4CH2OH |
Quantité | 50 g |
Poids de la formule | 142.58 |
Pourcentage de pureté | 97% |