Learn More
Acide 4-cyano-2-fluorobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Cyano-2-fluorobenzoic acid |
% min. CAS | 96.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Brown to White |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 165.12 |
Pourcentage de pureté | ≥96.0% |
Forme physique | Crystalline Powder or Powder |