Learn More
4-(diéthylamino)benzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10090900
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
120-21-8
C11H15NO
177.25
MFCD00003382
MNFZZNNFORDXSV-UHFFFAOYSA-N
4-diethylamino benzaldehyde, benzaldehyde, 4-diethylamino, p-diethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-diethylaniline, 4-diethylamino-benzaldehyde, benzaldehyde, p-diethylamino, unii-s640xwl10h, p-n,n-diethylaminobenzaldehyde, p-diethylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diethylamino benzaldehyde
67114
CHEBI:86194
4-(diéthylamino)benzaldéhyde
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=O
120-21-8
C11H15NO
177.25
MFCD00003382
MNFZZNNFORDXSV-UHFFFAOYSA-N
4-diethylamino benzaldehyde, benzaldehyde, 4-diethylamino, p-diethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-diethylaniline, 4-diethylamino-benzaldehyde, benzaldehyde, p-diethylamino, unii-s640xwl10h, p-n,n-diethylaminobenzaldehyde, p-diethylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diethylamino benzaldehyde
67114
CHEBI:86194
4-(diéthylamino)benzaldéhyde
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-(Diethylamino)benzaldehyde
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 38.0°C to 41.0°C
Couleur Brun à noir
Point d’ébullition 174.0°C (7.0 mmHg)
Point d’éclair 165°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)2NC6H4CHO
Quantité 100 g
Beilstein 14,II,25
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 177.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux grossiers, gros morceaux ou solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Diethylamino)benzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.