Learn More
4-(diméthoxyméthyl)-2-méthylpyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10089491
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
Code produit. 10089491
Marque: Thermo Scientific Maybridge SPB04845DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 175277-33-5
Formule moléculaire C8H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 168.20
Numéro MDL MFCD00085137
Clé InChI VDXHJWMLYFVGDL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2799572
Nom IUPAC 4-(diméthoxyméthyl)-2-méthylpyrimidine
SMILES COC(OC)C1=CC=NC(C)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 4-dimethoxymethyl-2-methylpyrimidine, 2-methylpyrimidine-4-carboxaldehyde dimethylacetal, 4-dimethoxymethyl-2-methyl-pyrimidine, acmc-20a0b8, dimethoxy 2-methylpyrimidin-4-yl methane, pyrimidine,4-dimethoxymethyl-2-methyl, pyrimidine, 4-dimethoxymethyl-2-methyl
Poids de la formule 168.19
Pourcentage de pureté 97%