Learn More
Acide 4-éthoxy-3-méthylbenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15400058
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15400058
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53308.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 850568-08-0
Formule moléculaire C9H13BO3
Poids moléculaire (g/mol) 180.01
Numéro MDL MFCD06659870
Clé InChI GAFSYSHEDOIUSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethoxy-3-methyl benzeneboronic acid, 4-ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid, 4-ethoxy-3-methylphenyl boronic acid, 4-ethoxy-3-methylphenylboronicacid, boronic acid,b-4-ethoxy-3-methylphenyl, akos brn-0800, 4-ethoxy-3-methyl-phenyl boronic acid
CID PubChem 3343227
Nom IUPAC Acide (4-éthoxy-3-méthylphényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OCC)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid
Point de fusion 168°C to 172°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 180.01
Pourcentage de pureté 97%