Learn More
Acide 4-fluoro-2-méthylphénylboronique, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10611663
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
139911-29-8
MFCD02093072
IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boranediol, 4-fluoro-2-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl, 4-fluoro-2-methylphenylboronicacid, pubchem1852, acmc-209cjp
2734665
Acide (4-fluoro-2-méthylphényl)boronique
B(C1=C(C=C(C=C1)F)C)(O)O
139911-29-8
MFCD02093072
IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boranediol, 4-fluoro-2-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl, 4-fluoro-2-methylphenylboronicacid, pubchem1852, acmc-209cjp
2734665
Acide (4-fluoro-2-méthylphényl)boronique
B(C1=C(C=C(C=C1)F)C)(O)O
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H8BFO2
Quantité 1 g
Poids moléculaire (g/mol) 153.947
Poids de la formule 153.95
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.