Learn More
4-Fluoro-3-ester pinacol de lʼacide nitrobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15447776
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
1218791-09-3
C12H15BFNO4
MFCD12546515
2-3-fluoro-4-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid,pinacol ester, 3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-fluoro-4-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
46739531
1218791-09-3
C12H15BFNO4
MFCD12546515
2-3-fluoro-4-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid,pinacol ester, 3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-fluoro-4-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
46739531
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
L’acide 4-fluoro-3-nitrobenzèneboronique est généralement utilisé comme intermédiaire dans la recherche pharmaceutique et chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 64°C to 65°C
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Beilstein 20289173
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Clé InChI MOKWUYKZXFBLKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
Nom IUPAC 2-(3-fluoro-4-nitrophényl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
Poids moléculaire (g/mol) 267.063
Poids de la formule 267.06
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide cristallin