Learn More
Chlorure de (4-Fluorophenyl) méthanesulfonyle, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | (4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride |
% min. CAS | 95.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 208.64 |
Pourcentage de pureté | 95% |