Learn More
4-iodoanisole, 98 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 122321000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 696-62-8 Poids : 0.15000kg
Quantité | 100g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
696-62-8 | |
234.04 | |
4-iodoanisole, p-iodoanisole, benzene, 1-iodo-4-methoxy, isoform, 4-methoxyiodobenzene, p-methoxyiodobenzene, anisole, p-iodo, 4-iodomethoxybenzene, p-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-4-methoxy-benzene | |
1-iodo-4-méthoxybenzène |
C7H7IO | |
SYSZENVIJHPFNL-UHFFFAOYSA-N | |
69676 | |
COC1=CC=C(C=C1)I |
Spécification
4-Iodoanisole | |
Authentic | |
237.0°C (726.0 mmHg) | |
46.0°C to 51.0°C | |
696-62-8 | |
C7H7IO | |
06,208 | |
SYSZENVIJHPFNL-UHFFFAOYSA-N | |
1-iodo-4-méthoxybenzène | |
69676 | |
Poudre cristalline et morceaux |
>110°C | |
Flacon en verre | |
Marron à blanc | |
100g | |
97.5% min. (GC) | |
IC6H4OCH3 | |
4-iodoanisole, p-iodoanisole, benzene, 1-iodo-4-methoxy, isoform, 4-methoxyiodobenzene, p-methoxyiodobenzene, anisole, p-iodo, 4-iodomethoxybenzene, p-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-4-methoxy-benzene | |
COC1=CC=C(C=C1)I | |
234.04 | |
234.04 | |
98% |