Learn More
Sharpsafe™ 4 L Sharps Container
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
Marque: Sharpsafe™ 51005430
Informations supplémentaires : Poids : 0.32000kg
Description
- Le premier conteneur durable pour objets tranchants à usage unique au monde sur le marché.
- Le modèle 4 litres présente une combinaison idéale de rentabilité et de portabilité pour les utilisations faibles à modérées.
- L’ouverture large permet d’éliminer facilement les aiguilles et les seringues. Le couvercle translucide avec rabat interne transparent et la conduite de remplissage visible permettent de s’assurer que le récipient de 4 l n’est pas surrempli.
- Les récipients Sharpsafe™ sont spécialement conçus pour permettre l’élimination en toute sécurité des objets tranchants cliniques et pour réduire le risque de blessures associées. La conception de nos produits présente des caractéristiques spécifiques pour assurer la sécurité de nos utilisateurs. Nos quatre clics audibles confirment que le couvercle et la base sont assemblés en toute sécurité pour une utilisation sûre. Le dispositif de fermeture temporaire et définitive permet de s’assurer que le récipient est en cours d’utilisation et qu’aucun autre déchet ne peut être ajouté une fois que la fermeture définitive est activée, afin d’éviter tout risque de déversement ou de débordement.
- Les récipients sont conçus avec un corps solide et rigide et sont fabriqués à partir de matériaux recyclés robustes et de haute qualité qui empêchent la pénétration d’objets tranchants à travers la paroi du récipient.
- Caractéristiques et avantages
- Fabriqués à partir de matériaux recyclés à faible empreinte carbone
- Couvercle semi-translucide – contenu visible lorsqu’il est plein.
- Une protection de sécurité transparente et auto-activable assure une élimination sûre.
- Protection de sécurité fabriquée à partir de matériaux 100 % recyclés
- L’étiquette incrustée constitue un historique d’expertise permanent qui ne peut pas être retiré.
- Système de fermeture temporaire et finale
- Assemblage simple en 4 clics
- Conforme aux normes énumérées ci-dessous
- ISO23907-1:2019
- UN3291
Spécification
4 L | |
Jaune | |
355 x 833 x 417 mm | |
Élimination sûre des déchets tranchants cliniques |
Réglementation du Royaume-Uni, ISO23907-1:2019, UN3291 | |
Gris | |
1 de chaque | |
Conteneur pour déchets tranchants |