Learn More
Alcool 4-méthoxytrityle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11408557
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
847-83-6
C20H18O2
290.36
MFCD00087962
WCRRRAKYYPJJMP-UHFFFAOYSA-N
p-methoxytrityl alcohol, 4-methoxyphenyl diphenylmethanol, unii-d117s0gbot, 4-methoxytrityl alcohol, p-methoxyphenyl-diphenylmethanol, p-anisyldiphenylmethanol, d117s0gbot, 4-methoxyphenyldiphenylmethanol, methoxytriphenylcarbinole
70061
(4-Méthoxyphényl)-diphénylméthanol
COC1=CC=C(C=C1)C(O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
847-83-6
C20H18O2
290.36
MFCD00087962
WCRRRAKYYPJJMP-UHFFFAOYSA-N
p-methoxytrityl alcohol, 4-methoxyphenyl diphenylmethanol, unii-d117s0gbot, 4-methoxytrityl alcohol, p-methoxyphenyl-diphenylmethanol, p-anisyldiphenylmethanol, d117s0gbot, 4-methoxyphenyldiphenylmethanol, methoxytriphenylcarbinole
70061
(4-Méthoxyphényl)-diphénylméthanol
COC1=CC=C(C=C1)C(O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
It is used as an intermediate for preparation of TT-0011.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour la préparation de TT-0011.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Methoxytrityl alcohol
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 290.36
Pourcentage de pureté 94%