Learn More
Alfa Aesar™ Chlorure de 4-méthyl-1-naphthoyl, 98 %
Marque: Alfa Aesar™ H64917.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 87700-67-2 Poids : 0.00100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité. | 1g |
---|
Identifiants chimiques
87700-67-2 | |
204.653 | |
IXGMHYHWSPDNNS-UHFFFAOYSA-N | |
24887412 | |
CC1=CC=C(C2=CC=CC=C12)C(=O)Cl |
C12H9ClO | |
MFCD12025362 | |
1-naphthalenecarbonylchloride, 4-methyl, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 4-methyl, 4-methyl-1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 4-methyl-9ci, 4-methyl-1-napthoyl chloride, 4-methyl-1-naphthoyl chloride, 4-methyl-naphthalene-1-carbonyl chloride | |
Chlorure de 4-méthylnaphtalène-1-carbonyle |
Spécification
4-Methyl-1-naphthoyl chloride | |
1g | |
C12H9ClO | |
UN3261 | |
1-naphthalenecarbonylchloride, 4-methyl, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 4-methyl, 4-methyl-1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 4-methyl-9ci, 4-methyl-1-napthoyl chloride, 4-methyl-1-naphthoyl chloride, 4-methyl-naphthalene-1-carbonyl chloride | |
CC1=CC=C(C2=CC=CC=C12)C(=O)Cl | |
204.653 | |
204.65 | |
98% |
Jaune | |
87700-67-2 | |
MFCD12025362 | |
3247818 | |
IXGMHYHWSPDNNS-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 4-méthylnaphtalène-1-carbonyle | |
24887412 | |
Solide |