Learn More
4-méthyl-2-pentanone, 99,5 %, qualité spectrophotométrique, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10412611
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
108-10-1
C6H12O
100.16
MFCD00008938
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
7909
CHEBI:82344
4-méthylpentan-2-one
CC(C)CC(=O)C
108-10-1
C6H12O
100.16
MFCD00008938
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
7909
CHEBI:82344
4-méthylpentan-2-one
CC(C)CC(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-pentanone
Note relative au nom 99.5%
Absorbance 0.01 at 400nm, 0.02 at 380nm, 0.15 at 360nm, 0.5 at 340nm, 1 at 335nm
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Point de fusion -84.0°C
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 117.4°C
Point d’éclair 14°C
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2COCH3
Indice de réfraction 1.3950 to 1.3970
Quantité 2.5 L
Beilstein 01,691
Résidus après évaporation 0.001% max.
Merck Index 15,5253
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,methylene chloride and acetone
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.