Learn More
Acide4-méthyl-2-penténoïque, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Description
4-Methyl-2-pentenoic acid is used in medical research and in chemicals synthesis. It is used as a flavoring agents in foods & cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-méthyl-2-penténoïque est utilisé dans la recherche médicale et dans la synthèse des produits chimiques. Il est utilisé comme aromatisant dans les cosmétiques et les produits alimentaires.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans l’acétone, l’éther et l’éthanol.
Remarques
Stocker au frais et au sec dans un contenant scellé. Incompatible avec les agents oxydants.
L’acide 4-méthyl-2-penténoïque est utilisé dans la recherche médicale et dans la synthèse des produits chimiques. Il est utilisé comme aromatisant dans les cosmétiques et les produits alimentaires.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans l’acétone, l’éther et l’éthanol.
Remarques
Stocker au frais et au sec dans un contenant scellé. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methyl-2-pentenoic acid |
| Densité | 0.959 |
| Point d’ébullition | 212°C |
| Point d’éclair | >100°C (212°F) |
| Odeur | Unpleasant |
| Formule linéaire | (CH3)2CHCH=CHCO2H |
| Indice de réfraction | 1.4485 |
| Quantité | 10 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. Soluble in acetone,ether,ethanol. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Methyl-2-pentenoic acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: 4-Methyl-2-pentenoicacid