Learn More
Acide4-méthyl-2-penténoïque, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7026575
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11465247
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22639.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10321-71-8 | C6H9O2 | 113.14 g/mol
4-Methyl-2-pentenoic acid is used in medical research and in chemicals synthesis. It is used as a flavoring agents in foods & cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-méthyl-2-penténoïque est utilisé dans la recherche médicale et dans la synthèse des produits chimiques. Il est utilisé comme aromatisant dans les cosmétiques et les produits alimentaires.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans l’acétone, l’éther et l’éthanol.
Remarques
Stocker au frais et au sec dans un contenant scellé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10321-71-8
Formule moléculaire C6H9O2
Poids moléculaire (g/mol) 113.14
Numéro MDL MFCD00043804
Clé InChI QAOXMQCWUWZZNC-ONEGZZNKSA-M
Synonyme 4-methyl-2-pentenoic acid, 4-methylpent-2-enoic acid, e-4-methylpent-2-enoic acid, 3-isopropyl acrylic acid, 2e-4-methylpent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 4-methyl, unii-0qp1933ptd, 4-methylpent-2-en-1-oic acid, trans-4-methyl-2-pentenoic acid, e-4-methyl-2-pentenoic acid
CID PubChem 642039
Nom IUPAC Acide (E)4-méthylpent2-énoïque
SMILES CC(C)\C=C\C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-pentenoic acid
Densité 0.959
Point d’ébullition 212°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Odeur Unpleasant
Formule linéaire (CH3)2CHCH=CHCO2H
Indice de réfraction 1.4485
Quantité 10 g
Numéro UN UN3265
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in acetone,ether,ethanol.
Poids de la formule 114.15
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methyl-2-pentenoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Methyl-2-pentenoicacid