Learn More
4-méthylanisole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
104-93-8
C8H10O
122.17
MFCD00008413
CHLICZRVGGXEOD-UHFFFAOYSA-N
4-methylanisole, p-methylanisole, 4-methoxytoluene, p-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-4-methyl, p-cresyl methyl ether, p-cresol methyl ether, anisole, p-methyl, methyl p-tolyl ether, p-tolyl methyl ether
7731
1-méthoxy-4-méthylbenzène
CC1=CC=C(C=C1)OC
104-93-8
C8H10O
122.17
MFCD00008413
CHLICZRVGGXEOD-UHFFFAOYSA-N
4-methylanisole, p-methylanisole, 4-methoxytoluene, p-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-4-methyl, p-cresyl methyl ether, p-cresol methyl ether, anisole, p-methyl, methyl p-tolyl ether, p-tolyl methyl ether
7731
1-méthoxy-4-méthylbenzène
CC1=CC=C(C=C1)OC
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Nom chimique ou matériau 4-Methylanisole
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -50°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 174°C
Point d’éclair 53°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4OCH3
Indice de réfraction 1.5100 to 1.513
Quantité 2.5 kg
Beilstein 06, 392
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alchol
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide