Learn More
N-oxyde de 4-méthylmorpholine, 50 % p/p sol. aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11458730
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
Code produit. 11458730
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19802.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7529-22-8 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
4-Methylmorpholine N-oxide acts as a non-metallic catalyst for the cyanosilylation of ketones. It is also employed as a co-oxidant for Sharpless asymmetric dihydroxylation in ionic liquids. It serves as a solvent in the Lyocell process to produce tencel fiber. Further, it is used in the preparation of aldehydes from primary alcohols in the presence of tetrapropylammonium perruthenate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-oxyde de 4-méthylmorpholine agit comme catalyseur non métallique pour la cyanosilylation des cétones. Il est également utilisé comme co-oxydant pour la dihydroxylation asymétrique de Sharpless dans les liquides ioniques. Il sert de solvant dans le procédé Lyocell destiné à produire de la fibre Tencel. Il est également utilisé dans la préparation d’aldéhydes à partir d’alcools primaires en présence de perruthénate de tétrapropylammonium.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’éthanol, l’acétone, les éthers et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures d’acide, les anhydrides d’acide et les chloroformiates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7529-22-8
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00005947
Clé InChI LFTLOKWAGJYHHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylmorpholine n-oxide, 4-methylmorpholine 4-oxide, n-methylmorpholine oxide, n-methylmorpholine n-oxide, morpholine, 4-methyl-, 4-oxide, 4-methylmorpholine-4-oxide, methyl morpholine oxide, n-methylmorpholine-n-oxide, nmo, unii-arc64pkj0f
CID PubChem 82029
ChEBI CHEBI:52093
SMILES C[N+]1([O-])CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylmorpholine N-oxide
Note relative au nom w/w aq. soln.
Point de fusion -20°C
Densité 1.14
Point d’ébullition 118°C to 119°C
Plage de pourcentage du dosage 0.5
Indice de réfraction 1.422
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,ethanol,acetone,ethers and dimethylsulfoxide.
Nom IUPAC 4-méthylmorpholine-4-ium-4-olate
Poids de la formule 117.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 % p/p de sol. aqueuse
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methylmorpholine N-oxide, 50% w/w aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Methylmorpholine N-oxide