Learn More
4-méthylmorpholine N-oxyde, 50 % poids en solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10735062 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
25g
Code produit. 10735062
Marque: Thermo Scientific Acros 348270010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7529-22-8 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylmorpholine N-oxide
Note relative au nom 50 wt.% solution in water
CAS 7529-22-8, 7732-18-5
% min. CAS 50.0, 48.0
% max. CAS 52.0, 50.0
Point de fusion -20.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1300g/mL
Point d’ébullition 118.0°C to 119.0°C
Point d’éclair >100°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H11NO2
Numéro MDL MFCD00005947
Quantité 1 kg
Fieser 07,244
Merck Index 15, 6171
Gravité spécifique 1.13
Synonyme 4-methylmorpholine n-oxide, 4-methylmorpholine 4-oxide, n-methylmorpholine oxide, n-methylmorpholine n-oxide, morpholine, 4-methyl-, 4-oxide, 4-methylmorpholine-4-oxide, methyl morpholine oxide, n-methylmorpholine-n-oxide, nmo, unii-arc64pkj0f
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Clé InChI LFTLOKWAGJYHHR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[N+]1([O-])CCOCC1
Nom IUPAC 4-methylmorpholin-4-ium-4-olate
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
CID PubChem 82029
ChEBI CHEBI:52093
Poids de la formule 117.15
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methylmorpholine N-oxide, 50% wt.% solution in water
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.