Learn More
N-oxyde monohydraté de 4-méthylmorpholine 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11408596
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
50g
Code produit. 11408596
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15996.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 70187-32-5 | C5H13NO3 | 135.163 g/mol
4-Methylmorpholine N-oxide monohydrate is used as a solvent to prepare cellulose fibers. It is an oxidant and involved in the catalytic OsO4 oxidation of olefins to cis-1,2-diols. It is also involved in ruthenium catalyzed oxidation of alcohols to aldehydes and ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-oxyde de 4-méthylmorpholine monohydraté est utilisé comme solvant pour préparer les fibres de cellulose. C’est un oxydant qui participe à l’oxydation catalytique par OsO4 des oléfines en cis-1,2-diols. Il est également impliqué dans l’oxydation catalysée par le ruthénium des alcools en aldéhydes et cétones.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Maintenir le récipient bien fermé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70187-32-5
Formule moléculaire C5H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 135.163
Numéro MDL MFCD00149388
Clé InChI WAZPLXZGZWWXDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylmorpholine n-oxide monohydrate, 4-methylmorpholine 4-oxide hydrate, 4-methylmorpholine n-oxide hydrate, 4-methylmorpholine 4-oxide xhydrate, unii-087wu2ftq5, n-methylmorpholine n-oxide monohydrate, n-methylmorpholine n-oxide hydrate, n-methylmorpholine-n-oxide monohydrate, 4-methyl-4-oxidomorpholin-4-ium hydrate, morpholine, 4-methyl-, 4-oxide, hydrate
CID PubChem 2724197
Nom IUPAC Hydrate de 4-méthyl-4-oxidomorpholine-4-ium
SMILES C[N+]1(CCOCC1)[O-].O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylmorpholine N-oxide monohydrate
Point de fusion 73°C to 76°C
Quantité 10 g
Beilstein 5449441
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 135.17 (117.15 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methylmorpholine N-oxide monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N-Methylmorpholine N-oxide monohydrate