Learn More
Anhydride 4-méthylphthalique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10466062
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
19438-61-0
C9H6O3
162.14
MFCD00041856
ZOXBWJMCXHTKNU-UHFFFAOYSA-N
4-methylphthalic anhydride, 5-methylisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 5-methyl, unii-2p2740fpck, phthalic anhydride, 4-methyl, dsstox_cid_7805, 5-methyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, dsstox_rid_78575, dsstox_gsid_27805, 4methylphthalic anhydride
88069
5-méthyl-2-benzofurane-1,3-dione
CC1=CC2=C(C=C1)C(=O)OC2=O
19438-61-0
C9H6O3
162.14
MFCD00041856
ZOXBWJMCXHTKNU-UHFFFAOYSA-N
4-methylphthalic anhydride, 5-methylisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 5-methyl, unii-2p2740fpck, phthalic anhydride, 4-methyl, dsstox_cid_7805, 5-methyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, dsstox_rid_78575, dsstox_gsid_27805, 4methylphthalic anhydride
88069
5-méthyl-2-benzofurane-1,3-dione
CC1=CC2=C(C=C1)C(=O)OC2=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Methylphthalic anhydride
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 88.0°C to 92.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Poids de la formule 162.14
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Flocons ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methylphthalic anhydride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.