Learn More
4-Méthylthiazole-5-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4090058
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
82294-70-0
C5H5NOS
127.17
MFCD07368277
JJVIEMFQPALZOZ-UHFFFAOYSA-N
4-methylthiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methylthiazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-formylthiazole, 4-methyl-5-thiazolecarbaldehyde, 5-formyl-4-methylthiazole, 4-methylthiazole-5-aldehyde, 4-methyl-5-thiazolyl aldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl, 4-methyl-5-thiazole carboxaldehyde
581339
4-méthyl-1,3-thiazole-5-carbaldéhyde
CC1=C(SC=N1)C=O
82294-70-0
C5H5NOS
127.17
MFCD07368277
JJVIEMFQPALZOZ-UHFFFAOYSA-N
4-methylthiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methylthiazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-formylthiazole, 4-methyl-5-thiazolecarbaldehyde, 5-formyl-4-methylthiazole, 4-methylthiazole-5-aldehyde, 4-methyl-5-thiazolyl aldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl, 4-methyl-5-thiazole carboxaldehyde
581339
4-méthyl-1,3-thiazole-5-carbaldéhyde
CC1=C(SC=N1)C=O
Nom chimique ou matériau 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 74.0°C to 76.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 127.17
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.